Klassiska och basala cellodlingsmedier
Ett omfattande sortiment av högkvalitativa klassiska och basala medieformuleringar såsom MEM, DMEM, RPMI i praktiska förpackningskonfigurationer.
Användbara länkar
Spara nu - Exklusiva erbjudanden
Produktkod 11520386
Produktkod 4919917
Produktkod 4919836
Produktkod 7058061
Produktkod 4919827
Produktkod 7058065
Produktkod 11470425
Produktkod 4919834
Produktkod 4919833
Produktkod 4919861
Produktkod 4919848
Produktkod 4919830
Slutför din beställning - Fantastiska erbjudanden
Måste-ha-produkter
Produktkod 4919849
Produktkod 4919908
Produktkod 11580546
Produktkod 11430425
Produktkod 10389172
Produktkod 4919913
Produktkod 4919902
Produktkod 4919858
Vanliga frågor
Basala medier är grundläggande näringslösningar som tillhandahåller essentiella näringsämnen för celltillväxt. De används ofta som utgångspunkt för att anpassa cellodlingsförhållanden, men är inte tillräckliga för optimal celltillväxt på egen hand och kräver vanligtvis tillskott. Exempel inkluderar DMEM, RPMI-1640 och MEM (Minimum Essential Medium).
Kompletta medier är basala medier som kompletterats med ytterligare komponenter såsom fetalt bovint serum (FBS), tillväxtfaktorer och hormoner för att stödja optimal celltillväxt. Ett exempel är DMEM med 10 % FBS. Kompletta medier är färdiga lösningar anpassade för optimal tillväxt av specifika cellinjer eller primära celler och tillhandahåller alla näringsämnen och tillväxtfaktorer som krävs för cellodling.
De olika typerna av cellodlingsmedier inkluderar:
- Basala medier: grundläggande näringslösningar (t.ex. DMEM, RPMI-1640)
- Serumsupplementerade medier: basala medier med tillsatt serum (t.ex. DMEM + 10 % FBS)
- Serumfria medier: formulerade utan serum, med specifika tillväxtfaktorer (t.ex. RPMI-1640 med specifika tillskott)
- Kemiskt definierade medier: består av kända mängder av alla ingredienser (t.ex. Hybridoma-SFM)
- Specialiserade medier: anpassade för specifika celltyper eller tillämpningar (t.ex. Neurobasal Medium)
- Stamcellsmedier: utformade för tillväxt och underhåll av stamceller (t.ex. mTeSR1)
- 3D-odlingsmedier: för odling av celler i tredimensionella strukturer (t.ex. Matrigel)
Vid val av klassiska och basala cellodlingsmedier bör följande beaktas:
- Krav för celltyp: säkerställ att medierna uppfyller de specifika näringsmässiga och miljömässiga behoven för celltypen
- Tillväxtfaktorer och tillskott: avgör om ytterligare tillväxtfaktorer, hormoner eller tillskott behövs
- Användning av serum: besluta om serumkompletterade eller serumfria medier ska användas baserat på experimentella behov
- Konsekvens i formuleringen: välj medier med konsekventa och reproducerbara formuleringar för att säkerställa experimentell tillförlitlighet
- Kompatibilitet: säkerställ att medierna är kompatibla med de avsedda nedströmsapplikationerna och analyserna