Läs mer
1,2,3,4-Tetrahydrobenzazepine-5-one, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10372110 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10372110 5 g 5g
10725842 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10372110 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 435910050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 1127-74-8
MDL-nummer MFCD03426404
InChI-nyckel NKRKBYFBKLDCFB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2,3,4-tetrahydro-benzo b azepin-5-one, 1,2,3,4-tetrahydrobenzo b azepin-5-one, 1,2,3,4-tetrahydrobenzoazepine-5-one, 3,4-dihydro-1h-benzo b azepin-5 2h-one, 1,2,3,4-tetrahydro-5h-1-benzazepin-5-one, 2,3,4,5-tetrahydro-1h-1-benzazepin-5-one, 5h-1-benzazepin-5-one, 1,2,3,4-tetrahydro, 5-oxo-2,3,4,5-tetrahydro-1h-benzazepine, 1,2,3,4-tetrahydrobenzazepine-5-one, zlchem 1002
PubChem CID 294788
IUPAC-namn 1,2,3,4-tetrahydro-1-benzazepin-5-one
LEDER C1CC(=O)C2=CC=CC=C2NC1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1,2,3,4-Tetrahydrobenzazepine-5-one
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 68°C to 72°C
Färg Green to White
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C10H11NO
Kvantitet 5 g
Molekylvikt (g/mol) 161.204
Formel vikt 161.21
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1,2,3,4-Tetrahydrobenzazepine-5-one
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.