Läs mer
(-)-1,2-Bis[(2R,5R)-2,5-diethylphospholano]benzene(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) trifluoromethanesulfonate, 97%, Thermo Scientific™
Logga in för priser
Kemiska identifierare
CAS 136705-77-6
Molekylformel C31H48F3O3P2RhS-
Molekylvikt (g/mol) 722.63
MDL-nummer MFCD00269860
InChI-nyckel XGPXBCKGQLCHDW-KYOOHHHUSA-M
Synonym --1,2-bis 2r,5r-2,5-diethylphospholano benzene cyclooctadiene rhodium i trifluoromethanesulfonate, --1,2-bis 2r,5r-2,5-diethylphospholono benzene cycloactadiene rhodium i trifluoromethanesulfonate, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; 2r,5r-1-2-2r,5r-2,5-diethylphospholan-1-yl phenyl-2,5-diethylphospholane; rhodium; trifluoromethanesulfonate
PubChem CID 5702639
IUPAC-namn (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene;(2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-diethylphospholan-1-yl]phenyl]-2,5-diethylphospholane;rhodium;trifluoromethanesulfonate
LEDER CCC1CCC(P1C2=CC=CC=C2P3C(CCC3CC)CC)CC.C1CC=CCCC=C1.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Rh]
Se fler specifikationer
Produkter 1
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15454105
Visa dokument
Thermo Scientific Alfa Aesar
047087.MC
100mg
Logga in för priser
100mg
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Ej tillämpligt
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifikationer
Kemiska identifierare
136705-77-6
722.63
XGPXBCKGQLCHDW-KYOOHHHUSA-M
5702639
CCC1CCC(P1C2=CC=CC=C2P3C(CCC3CC)CC)CC.C1CC=CCCC=C1.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Rh]
C31H48F3O3P2RhS-
MFCD00269860
--1,2-bis 2r,5r-2,5-diethylphospholano benzene cyclooctadiene rhodium i trifluoromethanesulfonate, --1,2-bis 2r,5r-2,5-diethylphospholono benzene cycloactadiene rhodium i trifluoromethanesulfonate, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; 2r,5r-1-2-2r,5r-2,5-diethylphospholan-1-yl phenyl-2,5-diethylphospholane; rhodium; trifluoromethanesulfonate
(1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene;(2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-diethylphospholan-1-yl]phenyl]-2,5-diethylphospholane;rhodium;trifluoromethanesulfonate
Specifikationer
[(R,R)Ethyl-DuPhosRh(COD)]CF3SO3
C31H48F3O3P2RhS-
Air Sensitive
XGPXBCKGQLCHDW-KYOOHHHUSA-M
(1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diene;(2R,5R)-1-[2-[(2R,5R)-2,5-diethylphospholan-1-yl]phenyl]-2,5-diethylphospholane;rhodium;trifluoromethanesulfonate
5702639
97%
136705-77-6
MFCD00269860
--1,2-bis 2r,5r-2,5-diethylphospholano benzene cyclooctadiene rhodium i trifluoromethanesulfonate, --1,2-bis 2r,5r-2,5-diethylphospholono benzene cycloactadiene rhodium i trifluoromethanesulfonate, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; 2r,5r-1-2-2r,5r-2,5-diethylphospholan-1-yl phenyl-2,5-diethylphospholane; rhodium; trifluoromethanesulfonate
CCC1CCC(P1C2=CC=CC=C2P3C(CCC3CC)CC)CC.C1CC=CCCC=C1.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[O-].[Rh]
722.63
722.62
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
P261-P280-P305+P351+P338-P304+P340-P405-P501a
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Warning
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer