Läs mer
1,3,5-Trichloro-2-methylbenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1,3,5-Trichloro-2-methylbenzene |
| Kvantitet | 25 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| InChI formel | InChI=1S/C7H5Cl3/c1-4-6(9)2-5(8)3-7(4)10/h2-3H,1H3 |
| Formel vikt | 193.946 |
| Procent renhet | >95% |