missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1,3,5-Trichloro-2-methylbenzene, TRC

Produktkod. 17942005
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17942005 50 mg
17930985 25 mg
17902195 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 17942005 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT77436350MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 23749-65-7
Molekylformel C7 H5 Cl3
Molekylvikt (g/mol) 195.47
Synonym 1,3,5-Trichloro-2-methylbenzene (ACI), Toluene, 2,4,6-trichloro- (8CI), 2,4,6-Trichlorotoluene, 1,3,5-Trichloro-2-methylbenzene (ACI), Toluene, 2,4,6-trichloro- (8CI), 2,4,6-Trichlorotoluene, 2,4,6-Trichloro-toluene;
IUPAC-namn 1,3,5-trichloro-2-methylbenzene
LEDER Cc1c(Cl)cc(Cl)cc1Cl

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1,3,5-Trichloro-2-methylbenzene
Kvantitet 50 mg
Anteckningar om renhetsgrad GC
InChI formel InChI=1S/C7H5Cl3/c1-4-6(9)2-5(8)3-7(4)10/h2-3H,1H3
Formel vikt 193.946
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.