Läs mer
1,3-Dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate, 97%, Thermo Scientific™
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H36633.03
| Kvantitet | 1g |
|---|
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 286014-38-8 | |
| 320.18 | |
| CQHXJIHJFMBBQA-UHFFFAOYSA-N | |
| 16218169 | |
| F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)N1C=C[N+](=C1)C1CCCCC1 |
| C15H25BF4N2 | |
| MFCD04973310 | |
| 1,3-dicyclohexyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexyl-imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-bis cyclohexyl imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexyl-1??-imidazol-1-ylium tetrafluoroborate, acmc-1cq4s, 1,3-dicyclohexylimidazoliumtetrafluoroboratesalt, 1,3-dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate salt | |
| 1,3-dicyclohexyl-3H-1λ⁵-imidazol-1-ylium; tetrafluoroboranuide |
Specifikationer
| 1,3-Dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate | |
| C15H25BF4N2 | |
| 1g | |
| 1,3-dicyclohexyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexyl-imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-bis cyclohexyl imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexyl-1??-imidazol-1-ylium tetrafluoroborate, acmc-1cq4s, 1,3-dicyclohexylimidazoliumtetrafluoroboratesalt, 1,3-dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate salt | |
| F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)N1C=C[N+](=C1)C1CCCCC1 | |
| 320.18 | |
| 320.18 |
| 286014-38-8 | |
| MFCD04973310 | |
| Moisture sensitive | |
| CQHXJIHJFMBBQA-UHFFFAOYSA-N | |
| 1,3-dicyclohexyl-3H-1λ⁵-imidazol-1-ylium; tetrafluoroboranuide | |
| 16218169 | |
| 97% |
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.