Läs mer
1,3-Dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate, 97%, Thermo Scientific™
Logga in för priser
Kemiska identifierare
| CAS | 286014-38-8 |
|---|---|
| Molekylformel | C15H25BF4N2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 320.18 |
| MDL-nummer | MFCD04973310 |
| InChI-nyckel | CQHXJIHJFMBBQA-UHFFFAOYSA-N |
| Synonym | 1,3-dicyclohexyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexyl-imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-bis cyclohexyl imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexyl-1??-imidazol-1-ylium tetrafluoroborate, acmc-1cq4s, 1,3-dicyclohexylimidazoliumtetrafluoroboratesalt, 1,3-dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate salt |
| PubChem CID | 16218169 |
| IUPAC-namn | 1,3-dicyclohexyl-3H-1λ⁵-imidazol-1-ylium; tetrafluoroboranuide |
| LEDER | F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)N1C=C[N+](=C1)C1CCCCC1 |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15447677
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H36633.03 |
1g |
Logga in för priser
1g |
Ej tillämpligt | Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||
|
15457677
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H36633.06 |
5g |
Logga in för priser
5g |
Ej tillämpligt | Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | ||||
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Kemiska identifierare
| 286014-38-8 | |
| 320.18 | |
| CQHXJIHJFMBBQA-UHFFFAOYSA-N | |
| 16218169 | |
| F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)N1C=C[N+](=C1)C1CCCCC1 |
| C15H25BF4N2 | |
| MFCD04973310 | |
| 1,3-dicyclohexyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexyl-imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-bis cyclohexyl imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexyl-1??-imidazol-1-ylium tetrafluoroborate, acmc-1cq4s, 1,3-dicyclohexylimidazoliumtetrafluoroboratesalt, 1,3-dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate salt | |
| 1,3-dicyclohexyl-3H-1λ⁵-imidazol-1-ylium; tetrafluoroboranuide |
Specifikationer
| 1,3-Dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate | |
| C15H25BF4N2 | |
| Moisture sensitive | |
| CQHXJIHJFMBBQA-UHFFFAOYSA-N | |
| 1,3-dicyclohexyl-3H-1λ⁵-imidazol-1-ylium; tetrafluoroboranuide | |
| 16218169 | |
| 97% |
| 286014-38-8 | |
| MFCD04973310 | |
| 1,3-dicyclohexyl-1h-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexyl-imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-bis cyclohexyl imidazolium tetrafluoroborate, 1,3-dicyclohexyl-1??-imidazol-1-ylium tetrafluoroborate, acmc-1cq4s, 1,3-dicyclohexylimidazoliumtetrafluoroboratesalt, 1,3-dicyclohexylimidazolium tetrafluoroborate salt | |
| F[B-](F)(F)F.C1CCC(CC1)N1C=C[N+](=C1)C1CCCCC1 | |
| 320.18 | |
| 320.18 |
Säkerhet och hantering
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'rtecsNumber' : NONE
missing translation for 'tsca' : No
Rekommenderad förvaring : Ambient temperatures; Store under Nitrogen