Läs mer
Trajan Scientific and Medical™ 1/4 in. Graphite/Vespel Fittings
Beskrivning:
Bore size: 0.5 mm
Bore size: 3.18 mm
Bore size: 6.35 mm
No Hole
Förpackningsstorlek:
Paket med 10
Beskrivning
- Composite of graphite and Vespel
- Mechanically robust, hard material, long lifetime
- Forms a strong grip with the capillary column
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Graphite Vespel Straight Ferrule 1/4 in. Fitting 1/4 in. x 9.5mm x 7.4mm |
| Beskrivning | Bore size: 6.35 mm |
| Längd (metrisk) | 7.4 mm |
| Storlek (metrisk) | 9.5 x 7.4 mm |
| Bredd (metrisk) | 9.5 mm |
| Material | 15% Graphite, 85% Vespel |
| Diameter (metrisk) Insida | 6.35 mm |