Läs mer
1-(4-Pyridyl) piperazin, 97 %
Beskrivning
1-(4-Pyridyl)piperazin är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier. Det används också för att framställa 1-pyridin-4-yl-4-(4-vinyl-bensyl)-piperazin med 1-(klormetyl)-4-vinylbensen genom upphettning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1-(4-Pyridyl)piperazin är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier. Det används också för att framställa 1-pyridin-4-yl-4-(4-vinyl-bensyl)-piperazin med 1-(klormetyl)-4-vinylbensen genom upphettning.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Förvara på sval plats. Förvaras under inert gas. Den är känslig för luft. Inkompatibel med oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-(4-Pyridyl)piperazine |
| Smältpunkt | 136°C to 141°C |
| Kokpunkt | 195°C to 200°C (0.3 mmHg) |
| Kvantitet | 1 g |
| UN-nummer | UN3259 |
| Beilstein | 609705 |
| Formel vikt | 163.22 |
| Procent renhet | 97% |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.