Läs mer
1-(4-Pyridyl) piperazin, 97 %
Produktkod. 11348686
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11348686 25 g 25g
11328686 1 g 1g
11338686 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11348686 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L19396.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 1008-91-9 | C9H13N3 | 163,224 g/mol
1-(4-Pyridyl)piperazin är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier. Det används också för att framställa 1-pyridin-4-yl-4-(4-vinyl-bensyl)-piperazin med 1-(klormetyl)-4-vinylbensen genom upphettning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområde
1-(4-Pyridyl)piperazin är ett viktigt råmaterial och intermediär som används i organisk syntes, läkemedel och jordbrukskemikalier. Det används också för att framställa 1-pyridin-4-yl-4-(4-vinyl-bensyl)-piperazin med 1-(klormetyl)-4-vinylbensen genom upphettning.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Behållare som öppnas måste återförslutas noggrant och förvaras upprätt för att förhindra läckage. Förvara på sval plats. Förvaras under inert gas. Den är känslig för luft. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1008-91-9
Molekylformel C9H13N3
Molekylvikt (g/mol) 163.224
MDL-nummer MFCD00040745
InChI-nyckel OQZBAQXTXNIPRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-4-pyridyl piperazine, 1-pyridin-4-yl piperazine, 1-pyridin-4-yl-piperazine, 4-piperazinopyridine, 4-pyridylpiperazine, 1-4-pyridyl-piperazine, 4-1-piperazino pyridine, 1-4-pyridinyl piperazine, piperazine, 1-4-pyridinyl
PubChem CID 70517
IUPAC-namn 1-pyridin-4-ylpiperazin
LEDER C1CN(CCN1)C2=CC=NC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(4-Pyridyl)piperazine
Smältpunkt 136 °C till 141 °C
Kokpunkt 195 °C till 200 °C (0,3 mmHg)
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN3259
Beilstein 609705
Känslighet Luftkänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten.
Formel vikt 163.22
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.