Läs mer
1-(8-klor-11-(4-metylpiperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-5-yl)etanon, TRC
Produktkod. 30003551
Change view
Kvantitet:
50 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30003551 500 mg
30007414 50 mg
30006101 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30003551 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC367553500MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1025951-76-1
Molekylformel C20H21ClN4O
Molekylvikt (g/mol) 368.86
Synonym 5-Acetyl-8-chloro-11-(4-methylpiperazin-1-yl)-5H-dibenzo-(b,e)(1,4)-diazepine, Clozapine Impurity, 1-[8-chloro-11-(4-methyl-1-piperazinyl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-5-yl]ethanone
IUPAC-namn 1-[3-kloro-6-(4-metylpiperazin-1-yl)benzo[b][1,4]bensodiazepin-11-yl]etanon
LEDER CN1CCN(CC1)C2=Nc3cc(Cl)ccc3N(C(=O)C)c4ccccc24
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(8-Chloro-11-(4-methylpiperazin-1-yl)-5H-dibenzo[b,e][1,4]diazepin-5-yl)ethanone
Kvantitet 500 mg
InChI formel InChI=1S/C20H21ClN4O/c1-14(26)25-18-6-4-3-5-16(18)20(24-11-9-23(2)10-12-24)22-17-13-15(21)7-8-19(17)25/h3-8,13H,9-12H2,1-2H3
Formel vikt 368.1404