missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

1-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11459747
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11459747 1 g 1g
11469747 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 11459747 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B22734.03

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 327-76-4
Molekylformel C8H3ClF6
Molekylvikt (g/mol) 248.55
MDL-nummer MFCD01631638
InChI-nyckel XIVDTLKMHDHQCB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-2,4-bis trifluoromethyl benzene, 2,4-bis trifluoromethyl chlorobenzene, 2,4-bis-trifluoromethyl chlorobenzene, 1,3-bis trifluoromethyl-4-chlorobenzene, 1-chloro-2,4-bis-trifluoromethyl benzene, 2,4-bis trifluoromethyl-1-chlorobenzene, pubchem8495, acmc-20a3u6, 1,3-bis trifluoromethyl-4-chlorobenzen, 1-chloro-2,4-bis-trifluoromethyl-benzene
PubChem CID 2773209
IUPAC-namn 1-chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
LEDER FC(F)(F)C1=CC(=C(Cl)C=C1)C(F)(F)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 1-Chloro-2,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Smältpunkt -59°C
Densitet 1.52
Kokpunkt 150°C to 154°C
Flampunkt 59°C (138°F)
Brytningsindex 1.414
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1978012
Formel vikt 248.56
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.