Läs mer
1-Etyl-3-azetidinkarboxylsyra, TRC
Produktkod. 30180194
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30180194 10 mg
30179957 5 mg
30180133 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30180194 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA96556810MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 106887-13-2
Molekylformel C6H11NO2
Molekylvikt (g/mol) 129.16
IUPAC-namn 1-etylazetidin-3-karboxylsyra
LEDER CCN1CC(C1)C(=O)O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Ethyl-3-azetidinecarboxylic Acid
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C6H11NO2/c1-2-7-3-5(4-7)6(8)9/h5H,2-4H2,1H3,(H,8,9)
Formel vikt 129.079