Läs mer
1-Ethyl-4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperazine, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15498546
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15498546
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H63843.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 694501-34-3
Molekylformel C12H16FN3O2
Molekylvikt (g/mol) 253.277
InChI-nyckel XMJXGMZBNFICRS-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2947839
LEDER CCN1CCN(CC1)C2=C(C=C(C=C2)[N+](=O)[O-])F
Spezifikation
Kemiskt namn eller material 1-Ethyl-4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)piperazine
Kvantitet 250 mg
Beilstein 15470780
Synonym 1-ethyl-4-2-fluoro-4-nitrophenyl piperazine, 1-ethyl-4-2-fluoro-4-nitro-phenyl-piperazine, piperazine, 1-ethyl-4-2-fluoro-4-nitrophenyl, piperazine,1-ethyl-4-2-fluoro-4-nitrophenyl
Formel vikt 253.27
Procent renhet 97%
Fysisk form Solid
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt