Läs mer
1-metyl-lh-indazol-3-karbonylklorid, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10215014
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10215014 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
10015822 250 mg Bärnstensfärgad glasflaska 250mg
10105512 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10215014 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer CC06302EA
Kemiska identifierare
CAS 106649-02-9
Molekylformel C9H7ClN2O
Molekylvikt (g/mol) 194.62
MDL-nummer MFCD02093096
InChI-nyckel NPNWVMBPSINFBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-methyl-1h-indazole-3-carbonyl chloride, 1h-indazole-3-carbonylchloride, 1-methyl, 1-methyl-1h-indazol-3-carbonyl chloride, 1h-indazole-3-carbonyl chloride, 1-methyl, acmc-20mac8, 1-methyl-3-indazolylcarbonyl chloride, 1-methyl-indazole-3-carbonyl chloride, 1-methyl-1h-indazole-3-carboxychloride, 1-methyl-1h-indazole-3-carboxylic acid chloride
PubChem CID 7022055
IUPAC-namn 1-metylindazol-3-karbonylklorid
LEDER CN1N=C(C(Cl)=O)C2=CC=CC=C12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Methyl-1H-indazole-3-carbonyl chloride
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 10 g
Formel vikt 194.62
Procent renhet 97%