Läs mer
1-Phenyl-3-pyrazolidinone 97%, ACROS Organics™
Produktkod. 10617322 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Plastic bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10617322 25 g Plastic bottle 25g
10627512 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10617322 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 155980250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 92-43-3
Molekylformel C9H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 162.192
MDL-nummer MFCD00003094
InChI-nyckel CMCWWLVWPDLCRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenidone, 1-phenyl-3-pyrazolidone, fenidon, 1-phenyl-3-pyrazolidinone, 3-pyrazolidinone, 1-phenyl, 1-phenyl-3-oxopyrazolidine, 2-pyrazolin-3-ol, 1-phenyl, pyrazolidinone, 1-phenyl, 1-phenyl-pyrazolidin-3-one, unii-h0u5612p6k
PubChem CID 7090
IUPAC-namn 1-phenylpyrazolidin-3-one
LEDER C1CN(NC1=O)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenyl-3-pyrazolidinone
Namnnotering 97%
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 119°C to 123°C
Färg Beige to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Plastic bottle
Kvantitet 25 g
Beilstein 24, 2
Merck Index 15, 7419
Formel vikt 162.19
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Phenyl-3-pyrazolidinone
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
Faroangivelser
  • H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.