Läs mer
1-fenyl-3-pyrazolidinon, 97 %
Produktkod. 11470003
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11470003 250 g 250g
11460003 50 g 50g
11450003 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470003 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12089.30
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-12-2026
CAS: 92-43-3 | C9H10N2O | 162,192 g/mol
Fenidon hämmar både LO (lipoxygenas) och Cox (cyklooxygenas), syntesen av Fos-relaterat antigenprotein, och beskrivs som en antiinflammatorisk och antioxidant förening. Fenidon har visat sig blockera neurotoxicitet inducerad av kainat och försvagar oxidativ stress inducerad av lipopolysackarid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Fenidon hämmar både LO (lipoxygenas) och Cox (cyklooxygenas), syntesen av Fos-relaterat antigenprotein, och beskrivs som en antiinflammatorisk och antioxidant förening. Fenidon har visat sig blockera neurotoxicitet inducerad av kainat och försvagar oxidativ stress inducerad av lipopolysackarid.
Löslighet Löslig i vatten (
1:10 varm), metanol (0,1 mg/ml), DMSO (75 mg/ml) och etanol.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 92-43-3
Molekylformel C9H10N2O
Molekylvikt (g/mol) 162.192
MDL-nummer MFCD00003094
InChI-nyckel CMCWWLVWPDLCRM-UHFFFAOYSA-N
Synonym phenidone, 1-phenyl-3-pyrazolidone, fenidon, 1-phenyl-3-pyrazolidinone, 3-pyrazolidinone, 1-phenyl, 1-phenyl-3-oxopyrazolidine, 2-pyrazolin-3-ol, 1-phenyl, pyrazolidinone, 1-phenyl, 1-phenyl-pyrazolidin-3-one, unii-h0u5612p6k
PubChem CID 7090
IUPAC-namn 1-fenylpyrazolidin-3-on
LEDER C1CN(NC1=O)C2=CC=CC=C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Phenyl-3-pyrazolidinone
Smältpunkt 120 °C till 123 °C
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 131856
Känslighet Ljuskänslig
Merck Index 14,7309
Löslighetsinformation Löslig i vatten (1:10 het), metanol (0,1 mg/ml), DMSO (75 mg/ml) och etanol.
Formel vikt 162.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.