Learn More
1-propansulfonylklorid, 97 %
Product Code. 15497238
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
25 mL
100 mL
Unit Size:
100ml
25ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
15497238 25 mL 25ml
15407248 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15497238 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H60747.AC
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 10147-36-1 | C3H7ClO2S | 142,597 g/mol
1-propansulfonylklorid användes vid syntes av 1-alkyl-3-metylimidazoliumalkansulfonatjoniska vätskor.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1-propansulfonylklorid användes vid syntes av 1-alkyl
-3-metylimidazoliumalkansulfonatjoniska vätskor.
Löslighet Bryts ner
i varmt vatten.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara i torr temperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10147-36-1
Molekylformel C3H7ClO2S
Molekylvikt (g/mol) 142.597
MDL-nummer MFCD00007462
InChI-nyckel KPBSJEBFALFJTO-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-propanesulfonyl chloride, propanesulfonyl chloride, propanesulphonyl chloride, propylsulfonyl chloride, 1-propanesulfonylchloride, n-propanesulfonyl chloride, 1-propane sulfonyl chloride, chloropropylsulfone, n-prso2cl, propanesulfonylchloride
PubChem CID 66279
IUPAC-namn propan-1-sulfonylklorid
LEDER CCCS(=O)(=O)Cl
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-Propanesulfonyl chloride
Densitet 1.267
Kokpunkt 78 °C till 79 °C
Flampunkt 97 °C (207 °F)
Odör Stickande, får ögonen att tåras
Linjär formel CH3CH2CH2SO2Cl
Brytningsindex 1.453
Kvantitet 25 mL
UN-nummer UN3265
Beilstein 1747500
Känslighet Känslig för fukt
Löslighetsinformation Bryts ner i varmt vatten.
Formel vikt 142.6
Procent renhet 97%
Show More Show Less
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.