Läs mer
1-(tert-butyl)-5-metyl-lH-pyrazol-3-karbohydrazid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10168054
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10168054 5 g 5g
10631123 250 mg 250mg
10724023 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10168054 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB08431DE
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Kemiska identifierare
CAS 306937-23-5
Molekylformel C9H16N4O
Molekylvikt (g/mol) 196.254
InChI-nyckel TWKKUKBETOOWRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyl-5-methyl-1h-pyrazole-3-carbohydrazide, maybridge1_008666, 1-tert-butyl-5-methyl-pyrazole-3-carbohydrazide, 1-tert-butyl-5-methylpyrazole-3-carbohydrazide, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-1,1-dimethylethyl-5-methyl-, hydrazide
PubChem CID 2735685
IUPAC-namn 1-tert-butyl-5-metylpyrazol-3-karbohydrazid
LEDER CC1=CC(=NN1C(C)(C)C)C(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 5 g
Formel vikt 196.25
Procent renhet 97%