Läs mer
1-(tert-butyl)-5-metyl-lH-pyrazol-3-karbohydrazid, Thermo Scientific™
Produktkod. 10631123
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10631123 250 mg 250mg
10724023 1 g 1g
10168054 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10631123 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer SPB08431CB
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 306937-23-5
Molekylformel C9H16N4O
Molekylvikt (g/mol) 196.254
InChI-nyckel TWKKUKBETOOWRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-tert-butyl-5-methyl-1h-pyrazole-3-carbohydrazide, maybridge1_008666, 1-tert-butyl-5-methyl-pyrazole-3-carbohydrazide, 1-tert-butyl-5-methylpyrazole-3-carbohydrazide, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 1-1,1-dimethylethyl-5-methyl-, hydrazide
PubChem CID 2735685
IUPAC-namn 1-tert-butyl-5-metylpyrazol-3-karbohydrazid
LEDER CC1=CC(=NN1C(C)(C)C)C(=O)NN
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(tert-Butyl)-5-methyl-1H-pyrazole-3-carbohydrazide
Analysprocentintervall 97%
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 196.25
Procent renhet 97%