Läs mer
uvex 1 X-Tended Support S3 SRC Snörstövlar, bredd 12
Uvex 1 skyddsstövlar ger optimalt skydd och stöd för människokroppens individuella rörelser. Stövlar har designats baserat på den senaste fysiologiska forskningen och innovativa teknologier, för att minska arbetsrelaterade påfrestningar på rörelseapparaten och optimera bärarens välbefinnande.
Brand:  uvex 8517241
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15641572
  • 1690.00 SEK / 1 par
Bara null kvar
Beräknad leverans: 01-09-2025
Beskrivning
  • Skor ger optimalt skydd och stöd för människokroppens individuella rörelser
  • Designad baserat på den senaste fysiologiska forskningen och innovativa teknologier, för att minska arbetsrelaterade påfrestningar på rörelseapparaten och optimera bärarens välbefinnande
  • Den ergonomiska konstruktionen av Uvex 1 skyddsskor erbjuder den perfekta balansen mellan skydd och komfort
  • Skyddsklass S3 enligt EN ISO 20345:2011 med extra märkning för utmärkt halksäkerhet (SRC)
  • 100% metallfri Uvex Xenova™ tåhätta– kompakt, anatomiskt utformad, inte värmeledande och med god sidostabilitet
  • Tillverkade av syntetiska material, vilket gör dem lämpliga för personer som är allergiska mot krom
  • Alla sulmaterial är fria från silikoner, mjukgörare och andra ämnen som påverkar färgvätningen
  • Medialt och lateralt hälstöd för foten med specialdesignad sidoram
  • Uppfyller ESD-specifikationen med bleederresistor under 35 megaohm
  • Lämplig för ortopediska justeringar och innersulor från Uvex Medicare
  • Finns i en mängd olika bredder och storlekar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
Svart, Rött
Mikrovelour
Dual Density Polyuretan (PU)
11 cm
Statisk
Nej
Skyddssko
Distansnät
41
Sammansatt
Unisex
Ja
S3
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
uvex 1 X-Tended Support S3 SRC Snörstövlar, bredd 12 > 41