Läs mer
10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepin, TRC
Produktkod. 30136667
Change view
Kvantitet:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30136667 25 g
30133971 100 g
17983745 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30136667 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD44887025G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 494-19-9
Molekylformel C14 H13 N
Molekylvikt (g/mol) 195.26
Synonym Iminodibenzyl, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine, Clomipramine Hydrochloride Imp. E (EP), Trimipramine Maleate Imp. F (EP), Carbamazepine Imp. E (EP)
IUPAC-namn 6,11-dihydro-5H-benzo[b][1]benzazepin
LEDER C1Cc2ccccc2Nc3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Iminodibenzyl (10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine)
Kvantitet 25 g
InChI formel InChI=1S/C14H13N/c1-3-7-13-11(5-1)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15-13/h1-8,15H,9-10H2
Formel vikt 195.1048