Läs mer
10,11-Dihydrokarbamazepin, TRC
Produktkod. 30379530
Change view
Kvantitet:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30379530 1 g
30384855 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30379530 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD4487651G
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3564-73-6
Molekylformel C15 H14 N2 O
Molekylvikt (g/mol) 238.28
Synonym 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[b,f]-azepine-5-carboxamide, Carbamazepine Imp. A (EP), 10,11-Dihydro-carbamazepine, Carbamazepine-10,11-dihydro
IUPAC-namn 5,6-dihydrobenzo[b][1]benzazepine-11-karboxamid
LEDER NC(=O)N1c2ccccc2CCc3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10,11-Dihydro-carbamazepine
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C15H14N2O/c16-15(18)17-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)17/h1-8H,9-10H2,(H2,16,18)
Formel vikt 238.1106