Läs mer
10-Acetoxy-5H-dibenz[b,f]azepin-5-karboxamid, TRC
Produktkod. 30138253
Change view
Kvantitet:
10 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30138253 100 mg
30006926 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30138253 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCA165050100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 952740-00-0
Molekylformel C17 H14 N2 O3
Molekylvikt (g/mol) 294.3
Synonym 10-(Acetyloxy)-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
IUPAC-namn 10-Acetoxy-5H-dibenz[b,f]azepin-5-karboxamid
LEDER CC(=O)OC1=Cc2ccccc2N(C(=O)N)c3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10-Acetoxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C17H14N2O3/c1-11(20)22-16-10-12-6-2-4-8-14(12)19(17(18)21)15-9-5-3-7-13(15)16/h2-10H,1H3,(H2,18,21)
Formel vikt 294.1004