Läs mer
10-metoxikarbamazepin, TRC
Produktkod. 30137720
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137720 1 g
17924885 500 mg
17991625 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137720 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCM2612601G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 28721-09-7
Molekylformel C16 H14 N2 O2
Molekylvikt (g/mol) 266.29
Synonym 10-Methoxy-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide
IUPAC-namn 5-metoxibenzo[b][1]benzasapin-11-karboxamid
LEDER COC1=Cc2ccccc2N(C(=O)N)c3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10-Methoxycarbamazepine
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C16H14N2O2/c1-20-15-10-11-6-2-4-8-13(11)18(16(17)19)14-9-5-3-7-12(14)15/h2-10H,1H3,(H2,17,19)
Formel vikt 266.1055