Läs mer
10-oxo-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepin, TRC
Produktkod. 30137922
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137922 5 mg
30137052 10 mg
30007445 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137922 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCO8700005MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21737-58-6
Molekylformel C14 H11 N O
Molekylvikt (g/mol) 209.24
Synonym 5,11-Dihydro-10H-dibenz[b,f]azepin-10-one
IUPAC-namn 6,11-dihydrobenzo[b][1]benzazepin-5-ett
LEDER O=C1Cc2ccccc2Nc3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 10-Oxo-10,11-Dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C14H11NO/c16-14-9-10-5-1-3-7-12(10)15-13-8-4-2-6-11(13)14/h1-8,15H,9H2
Formel vikt 209.0841