Läs mer
Hirschmann™ 100-150 ml syreflaska
Produktkod. 11702293
Change view
Volym (metrisk):
100 till 150 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. Volym (metrisk) Förpackningsstorlek
11702293 100 till 150 ml Paket med 2
1 options
Produktkod. 11702293 Leverantör Hirschmann™ Leverantörsnummer 6500183
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    817.28 SEK
    770.57 SEK / Paket med 2
    Save 46.71 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Med standard slipad och avfasad glaspropp.
  • Enl. till Winkler
  • Vita examensmärken
  • Klart glas för utmärkt klarhet
  • Precisionsjusterad
  • Med etikettfält
  • Individuellt serienummer på propp och flaska
Specifikationer
Beskrivning Standard mark 14/23
Volym (metrisk) 100 till 150 ml
Markeringspunkt Ja
Material Glas
Propp Ja, glas
Höjd (metrisk) 105± 10 mm