Läs mer
Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 ml flaska tillbehör
Beskrivning
Sortiment av tillbehör, reservdelar för användning med Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 ml flaskor
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 1000 mL |
| Kapacitet (engelska) | 33,81 oz. |
| Färg | Klart |
| Beskrivning | Verktyg för Thermo Scientific™ 1000 ml Fiberlite Flaska |
| Material | Aluminium |
| Certifikat och efterlevnad | USP Klass VI icke-cytotoxisk |
| Form | Rund |
| Produkttyp | Verktyg |
| För användning med (utrustning) | Fiberlite 1000 ml flaska |
| Genom förslutningsdispenseringen | Ja |