Läs mer
Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 ml flaska tillbehör
Produktkod. 16241972
Change view
Produkttyp:
Friktionsdyna
O-ring
Verktyg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp
16241972 O-ring
16240921 Verktyg
16250921 Friktionsdyna
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16241972 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 0010298
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    207.47 SEK
    183.33 SEK / Paket med 4
    Save 24.14 SEK
    11% Av
I lager
Sortiment av tillbehör för användning med Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 ml flaskor
Sortiment av tillbehör, reservdelar för användning med Thermo Scientific™ Fiberlite 1000 ml flaskor
Certifikat
Certifieringar USP Klass VI - Icke-cytotoxisk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antal per förpackning Paket om 4
Volym (metrisk) Brätt 1000mL
För användning med (utrustning) Fiberlite 1000 ml flaska
Certifikat och efterlevnad USP Klass VI icke-cytotoxisk
Produkttyp O-ring