Läs mer
Thermo Scientific™ 1000 ml polypropenflaska
Produktkod. 15319695
Change view
Kapacitet (metrisk):
1000 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
15319695 1000 mL Paket med 4
1 options
Produktkod. 15319695 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75007300
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Maximera genomströmningen genom att kombinera 1000mL polypropenflaskor med Thermo Scientific rotorer.
Kombinera 1000mL polypropenflaskor med Thermo Scientific TX-1000 eller BIOFlex HC-rotorer för ett komplett system och maximerar ditt labbs genomströmning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 1000 mL
Material Polypropen
För användning med (utrustning) TX-1000, BIOFlex HC rotorer
Stängningsmaterial Polypropen
Kapacitet (engelska) 33,81 oz.
Produkttyp Centrifugerflaska