Läs mer
11-Keto oxkarbazepin, TRC
Produktkod. 30011007
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30011007 10 mg
30007406 5 mg
30006608 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30011007 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCK19750010MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 537693-29-1
Molekylformel C15 H10 N2 O3
Molekylvikt (g/mol) 266.25
Synonym 10,11-Dihydro-10,11-dioxo-5H-dibenz[b,f]azepine-5-carboxamide, Oxcarbazepine Impurity 9
IUPAC-namn 5,6-dioxobenzo[b][1]benzazepine-11-karboxamid
LEDER NC(=O)N1c2ccccc2C(=O)C(=O)c3ccccc13
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 11-Keto Oxcarbazepine
Kvantitet 10 mg
InChI formel InChI=1S/C15H10N2O3/c16-15(20)17-11-7-3-1-5-9(11)13(18)14(19)10-6-2-4-8-12(10)17/h1-8H,(H2,16,20)
Formel vikt 266.0691