Beskrivning
Flaskan passar direkt in i TX-150 rotorn
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 125 mL |
| Beskrivning | 125 ml flaska passar direkt i TX-150 rotor |
| Material | Polypropen |
| Antal per förpackning | 4 |
| Höjd (metrisk) | 99 mm |
| Produkttyp | Centrifugerflaska |
| För användning med (utrustning) | TX-150 Rotor |
| Höjd (engelska) | 3,89 tum. |
| Stängningsmaterial | Polypropen |
| Diameter (metrisk) | 50 mm |
| Visa mer |