Läs mer
Labcon™ 15 ml UVSafe™ Centrifugerör med propplock
GREENER_CHOICE
Produktkod. 16634032 Handla allt Labcon Produkter
IntegraPack Väska
Förpackning:
25 rör/stativ, 2 st./pk., 10 st./Cs.
500 tuber/påse, 500 kapslar i separat påse, 500 tuber och kapslar/Cs.
IntegraPack Väska
Produktkod. 16634032
Brand: Labcon™ 31324450069
Bara undefined kvar
Bara undefined kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa centrifugrör blockerar 100 % av UVA-, UVB- och UVC-ljus samtidigt som det låter synligt ljus passera igenom.
  • Koniskt centrifugrör
  • Med påsatta proppar
  • Blockera 100 % av UVA-, UVB- och UVC-ljus men passerar synligt ljus
  • Vita tryckta graderingar
  • ATP, RNas/DNas och Endotoxinfri (icke-pyrogen)
  • Polypropen USP Klass VI harts
  • Centrifugera till 12 500 x G
  • Kan frysas till -80 °C
  • Autoklaverbara rör
  • Kapacitet: 15 ml
  • Gjord i USA
Greener Choice -krav
  • undefined
    • Free-of a substance that causes environmental harm
    • Ozone-Safe or Safe for the Ozone Layer
    • Recyclable
    • Renewable Energy
    • Non-Toxic
    • Certifications and Seals of Approval
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP , CE IVD-överensstämmelse, IATA 95 kPa
Stängningsmaterial Polyeten
Stängningsfärg Lila
Färg Bärnsten
Kapacitet (metrisk) 15 mL
Disponibel Återanvändbar
Material Polypropen
För användning med Centrifuges, Rotators, Shakers
Antal per förpackning 50
Förpackning IntegraPack Väska
Kvantitet 50/påse
Sterilitet Sterila
Produktlinje UVSafe™ Centrifugerör
RNase fri Ja
Dnase Free Ja
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Form Cylindrisk
Längd (metrisk) 118 mm
Stängningsstorlek 17 mm
Rena påståenden ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic), Ultra low trace metals
Bottenform Konisk
Förslutningstyp Kupoltätning med skruvlock
Förslutning ingår Ja
Skrivområde Ja
UV-beständighet Ja
Graderad Ja
Examen 2 till 15 i steg om 0,5
Produkttyp Centrifugerör
Max. RCF 12,500 x g
Produkttitel
Labcon™ 15 ml UVSafe™ Centrifugerör med propplock >