Läs mer
16Alpha,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-11Beta-hydroxy-17-(hydroxymethyl)-D-homoandrosta-1,4-diene-3,17a-dione (Mixture of Diastereomers), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 16 alpha,17-[(1RS)-Butylidenebis(oxy)]-11Beta-hydroxy-17-(hydroxymethyl)-D-homoandrosta-1,4-diene-3,17a-dione (Mixture of Diastereomers) |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H34O6/c1-4-5-20-30-19-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)21(16)18(28)12-24(17,3)22(29)25(19,13-26)31-20/h8-10,16-21,26,28H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,18-,19+,20?,21+,23-,24-,25+/m0/s1 |
| Formel vikt | 430.2355 |