Läs mer
2'-[(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methanol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | (2'-(1H-Tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl)methanol |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12N4O/c19-9-10-5-7-11(8-6-10)12-3-1-2-4-13(12)14-15-17-18-16-14/h1-8,19H,9H2,(H,15,16,17,18) |
| Formel vikt | 252.1011 |