missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,2-Diphenylhydantoic Acid, TRC

Produktkod. 30379804
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30379804 50 mg
30376288 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30379804 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCD49166050MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 6802-95-5
Molekylformel C15 H14 N2 O3
Molekylvikt (g/mol) 270.28
Synonym (Carbamoylamino)-(diphenyl)acetic Acid, Phenytoin Imp. E (EP), Phenytoin Sodium Imp. E (EP)
IUPAC-namn 2-(carbamoylamino)-2,2-diphenylacetic acid
LEDER NC(=O)NC(C(=O)O)(c1ccccc1)c2ccccc2

Specifikationer

Kemiskt namn eller material (Carbamoylamino)(diphenyl)acetic Acid
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 50 mg
InChI formel InChI=1S/C15H14N2O3/c16-14(20)17-15(13(18)19,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H,(H,18,19)(H3,16,17,20)
Formel vikt 270.1004
Procent renhet >95%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.