Läs mer
2-(2-Nitro-4-trifluoromethylbenzoyl)-1,3-cyclohexanedione, 95%, Thermo Scientific™
Brand:  Thermo Scientific Alfa Aesar H66633.03
Kvantitet 1g
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15430107
  • 4150.72 SEK / 1g
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiska identifierare
104206-65-7
329.231
OUBCNLGXQFSTLU-UHFFFAOYSA-N
115355
2-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione
C14H10F3NO5
MFCD01752192
nitisinone, orfadin, nitisone, ntbc, 2-2-nitro-4-trifluoromethyl benzoyl cyclohexane-1,3-dione, 2-2-nitro-4-trifluoromethylbenzoyl-1,3-cyclohexanedione, nitisinone usan:inn, nitisinone inn, nitisinona
CHEBI:50378
C1CC(=O)C(C(=O)C1)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Specifikationer
2-(2-Nitro-4-trifluoromethylbenzoyl)-1,3-cyclohexanedione
C14H10F3NO5
1g
OUBCNLGXQFSTLU-UHFFFAOYSA-N
2-[2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione
115355
329.23
104206-65-7
MFCD01752192
nitisinone, orfadin, nitisone, ntbc, 2-2-nitro-4-trifluoromethyl benzoyl cyclohexane-1,3-dione, 2-2-nitro-4-trifluoromethylbenzoyl-1,3-cyclohexanedione, nitisinone usan:inn, nitisinone inn, nitisinona
C1CC(=O)C(C(=O)C1)C(=O)C2=C(C=C(C=C2)C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
329.231
CHEBI:50378
95%