Läs mer
2,3,5-Trifluoroaniline, 97%, Thermo Scientific™
Produktkod. p-7029376
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
Produktkod. 15493547
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26831.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 363-80-4
Molekylformel C6H4F3N
Molekylvikt (g/mol) 147.1
MDL-nummer MFCD00083549
InChI-nyckel AMGDNQWQBWPRPR-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2776933
IUPAC-namn 2,3,5-trifluoroaniline
LEDER C1=C(C=C(C(=C1F)F)N)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5-Trifluoroaniline
Brytningsindex 1.4895
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN2941
Synonym benzenamine, 2,3,5-trifluoro, 2,3,5-trifluoro aniline, 2,3,5-trifluoro-phenylamine, pubchem1549, acmc-1cnbv, intermediates-zcf02613, 2,3,5-trifluorophenylamine, ksc576g7j, benzenamine,2,3,5-trifluoro
Formel vikt 147.1
Procent renhet 97%