Läs mer
2,3,5-Trifluorobenzonitrile, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11489816
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Produktkod. 11489816
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B20304.03
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 241154-09-6
Molekylformel C7H2F3N
Molekylvikt (g/mol) 157.095
MDL-nummer MFCD00083539
InChI-nyckel MMPKVFQMDMBXSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzonitrile, 2,3,5-trifluoro, 2,3,5-trifluorobenzenecarbonitrile, pubchem4823, intermediates-zcf02648, ksc552s4h, 2,3,5-trifluoro-benzonitrile, benzonitrile,2,3,5-trifluoro, 2,3,5-trifluoro benzonitrile
PubChem CID 2776998
IUPAC-namn 2,3,5-trifluorobenzonitrile
LEDER C1=C(C=C(C(=C1F)F)C#N)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5-Trifluorobenzonitrile
Brytningsindex 1.47
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN3276
Formel vikt 157.1
Procent renhet 98%