missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
2,3,5-Trimethylphenol-d11, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,3,5-Trimethylphenol-d11 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12O/c1-6-4-7(2)8(3)9(10)5-6/h4-5,10H,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D,5D |
| Formel vikt | 147.1579 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?