Läs mer
2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol, 96%, Thermo Scientific™
Beskrivning
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol |
| Brytningsindex | 1.5296 |
| Kvantitet | 1 g |
| Formel vikt | 174.6 |
| Procent renhet | 96% |