missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol, 96%, Thermo Scientific™

Produktkod. p-7031278
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
250 mg
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15425007 250 mg 250mg
15415007 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 15425007 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H32291.MD

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 340825-21-0
Molekylformel C8H8ClFO
Molekylvikt (g/mol) 174.599
MDL-nummer MFCD06201121
InChI-nyckel ZLWGTYVDMGWYEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-3-chloro-4-fluorophenyl ethanol, 3-chloro-4-fluorophenethyl alcohol, 2-3-chloro-4-fluorophenyl ethan-1-ol, 3-chloro-4-fluorophenethylalcohol, 2-3-chloro-4-fluoro-phenyl-ethanol
PubChem CID 2757559
IUPAC-namn 2-(3-chloro-4-fluorophenyl)ethanol
LEDER C1=CC(=C(C=C1CCO)Cl)F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2-(3-Chloro-4-fluorophenyl)ethanol
Brytningsindex 1.5296
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 174.6
Procent renhet 96%
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.