missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

2,3-Difluorotoluene, 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 11446836
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Produktkod. 11446836

Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23958.03

Request Bulk or Custom Format

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 3828-49-7
Molekylformel C7H6F2
Molekylvikt (g/mol) 128.12
MDL-nummer MFCD01631506
InChI-nyckel ZNEHIDGAPGVZSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3-difluorotoluene, 1,2-difluoro-3-methyl-benzene, benzene, 1,2-difluoro-3-methyl, 2,3-difluoro methyl benzene, pubchem1610, 2,3-difluoro toluene, acmc-209iz4, 2.3-difluoro methyl benzene, ksc493c6t
PubChem CID 2774228
IUPAC-namn 1,2-difluoro-3-methylbenzene
LEDER CC1=CC=CC(F)=C1F

Specifikationer

Kemiskt namn eller material 2,3-Difluorotoluene
Densitet 1.12
Kokpunkt 115°C to 116°C
Flampunkt 15°C (59°F)
Odör Aromatic
Brytningsindex 1.4522
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2388
Beilstein 3235341
Formel vikt 128.12
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Korrigering av produktinnehåll

Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.

Produkttitel

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.

Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.