Läs mer
2,4,6-Triamino-5-pyrimidinecarbonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,4,6-Triamino-5-pyrimidinecarbonitrile |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N6/c6-1-2-3(7)10-5(9)11-4(2)8/h(H6,7,8,9,10,11) |
| Formel vikt | 150.0654 |
| Procent renhet | >95% |