Läs mer
2,4-Dimethylbenzyl alcohol, 97%
Produktkod. 11397885
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397885 1 g 1g
11307895 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397885 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L02899.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16308-92-2 | C9H12O | 136.194 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 16308-92-2
Molekylformel C9H12O
Molekylvikt (g/mol) 136.194
MDL-nummer MFCD00004624
InChI-nyckel QUIMJTKRVOBTQN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 27809
IUPAC-namn (2,4-dimetylfenyl)metanol
LEDER CC1=CC(=C(C=C1)CO)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,4-Dimethylbenzyl alcohol
Kokpunkt 120°C to 121°C (13 mmHg)
Flampunkt >110°C (230°F)
Brytningsindex 1.536
Kvantitet 1 g
Beilstein 1859679
Synonym 2,4-dimethylbenzyl alcohol, 2,4-dimethylphenyl methanol, benzenemethanol, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethyl-phenyl-methanol, benzyl alcohol, 2,4-dimethyl, 2,4-dimethylbenzylalcohol, acmc-20aoca, benzenemethanol,2,4-dimethyl, 2,4-dimethylphenyl methanol #
Formel vikt 136.19
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.