accessibility menu, dialog, popup

UserName

CH3OHH3C

CAS RN 16308-92-2

IUPAC Namn: (2,4-dimethylphenyl)methanol
Synonymer: 2,4-dimethylbenzyl alcohol
Molekylvikt (g/mol): 136.19
Molekylär sammansättning: C9H12O
InChi Key: QUIMJTKRVOBTQN-UHFFFAOYSA-N
SMILES: CC1=CC=C(CO)C(C)=C1
Procent renhet 
  • (1)
  • (2)
Kvantitet 
  • (2)
  • (1)
Kokpunkt 
  • (2)
Fysisk form 
  • (1)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat

Begränsa resultat

  • (1)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (1)