Läs mer
2,5-di(2,2,2-trifluoretoxi)bensen-1-karbohydrazid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2,5-Di(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene-1-carbohydrazide |
| CAS Min % | 90.0 |
| Analysprocentintervall | 90%+ |
| Förpackning | Bärnstensfärgad glasflaska |
| Kvantitet | 10 g |
| Formel vikt | 332.2 |
| Procent renhet | 90% |