Läs mer
2,5-di(2,2,2-trifluoretoxi)bensen-1-karbohydrazid,≥ 95 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10354682
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Unit Size:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10354682 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10273422 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10354682 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. SPB03377DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
Add to basket
Chemical Identifiers
CAS 50778-75-1
Molekylformel C11H10F6N2O3
Molekylvikt (g/mol) 332.202
MDL-nummer MFCD00221192
InChI-nyckel WJYCMPVGQTYGSQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzoic acid hydrazide, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzohydrazide, 2,5-di 2,2,2-trifluoroethoxy benzene-1-carbohydrazide, maybridge1_008849, 2,5-bis 2,2,2-tris fluoranyl ethoxy benzohydrazide, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzenecarbohydrazide, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzoic acid hydrazi, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzoic acid hydrazide 95+%, 2,5-bis 2,2,2-trifluoroethoxy benzoic acidhydrazide
PubChem CID 3547540
IUPAC-namn 2,5-bis(2,2,2-trifluoretoxi)bensohydrazid
LEDER C1=CC(=C(C=C1OCC(F)(F)F)C(=O)NN)OCC(F)(F)F
Specifications
Kemiskt namn eller material 2,5-Di(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene-1-carbohydrazide
CAS Min % 90.0
Analysprocentintervall 90%+
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Kvantitet 1 g
Formel vikt 332.2
Procent renhet 90%