Läs mer
2,6-Dichloro-3-cyano-5-fluoropyridine, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11396799
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
Produktkod. 11396799
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H26747.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 82671-02-1
Molekylformel C6HCl2FN2
Molekylvikt (g/mol) 190.986
MDL-nummer MFCD01863289
InChI-nyckel DEDKKOOGYIMMBC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,6-dichloro-5-fluoro-3-pyridinecarbonitrile, 2,6-dichloro-5-fluoronicotinonitrile, 2,6-dichloro-3-cyano-5-fluoropyridine, 3-cyano-2,6-dichloro-5-fluoropyridine, 2,6-dichloro-5-fluoro-nicotinonitrile, 2,6-dichloro-5-fluoro-3-cyanopyridine, 2,6-dichloro-5-fluoro-pyridine-3-carbonitrile, 3-pyridinecarbonitrile, 2,6-dichloro-5-fluoro, pubchem10945, acmc-209ppr
PubChem CID 2733849
IUPAC-namn 2,6-dichloro-5-fluoropyridine-3-carbonitrile
LEDER C1=C(C(=NC(=C1F)Cl)Cl)C#N
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,6-Dichloro-3-cyano-5-fluoropyridine
Smältpunkt 89°C to 93°C
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3439
Formel vikt 190.99
Procent renhet 98%