accessibility menu, dialog, popup

UserName

CAS RN 82671-02-1

FNClNCl

CAS RN 82671-02-1

IUPAC Namn: 2,6-dichloro-5-fluoropyridine-3-carbonitrile
Synonymer: 2,6-dichloro-5-fluoropyridine-3-carbonitrile
Molekylvikt (g/mol): 190.99
Molekylär sammansättning: C6HCl2FN2
InChi Key: DEDKKOOGYIMMBC-UHFFFAOYSA-N
SMILES: FC1=CC(C#N)=C(Cl)N=C1Cl
Molekylvikt (g/mol) 
  • (2)
  • (3)
Procent renhet 
  • (3)
  • (2)
Kvantitet 
  • (1)
  • (2)
  • (2)
Fysisk form 
  • (3)

Filtrerade sökresultat

Produkter från vissa av våra leverantörer visas inte i filtrerade sökresultat. Vänligen Rensa alla filter för att se dessa produkter.

Begränsa resultat

Begränsa resultat

  • (3)
  • (2)
  • (2)
  • (3)
  • (3)
  • (2)
  • (1)
  • (2)
  • (2)
  • (3)